Läs mer
Invitrogen™ Pregnandiol-3-Glukuronid (PDG) Konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Beskrivning
Pregnanediol-3-glukuronid (PDG) ELISA kvantifierar PDG i extraherad μser m/plasma, urin, torkade fekala extrakt eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant PDG. Metodens princip PDG solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor-) antikroppen, som binder till målet på en annan epitop än infångningsantikroppen. Ett konjugerat enzym har inkorporerats i analysen. Efter inkubations- och tvättsteg för att befria mikroplattan från obundna ämnen, tillsätts en substratlösning som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är omvänt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 0,391 till 50 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.18 ng/mL |
| Beskrivning | Pregnandiol-3-Glukuronid (PDG) Konkurrenskraftig ELISA Utrustning |
| Analysera | Multiplex analys på Luminex Plattform |
| Konjugera | HRP |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produkttyp | ELISA |
| Proteinfamilj | Metabolit |
| Provtyp | Fekalt extrakt, Plasma, Serum, Supernatant, Urin |
| Tillräckligt för | 96 assays |
| Visa mer |