missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pregnanediol (5beta-Pregnane-3alpha,20(S)-diol), Mikromol™
Beskrivning
Pregnanediol (5beta-Pregnane-3alpha,20(S)-diol)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pregnanediol |
| CAS | 80-92-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pregnanediol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H36 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Pregnanediol, 5beta-Pregnane-3alpha,20(S)-diol, 5beta-Pregnane-3alpha,20alph-diol, 3alpha,20alpha-Dihydroxy-5beta-pregnane, NSC 1612, NSC 47462 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h13-19,22-23H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-[(1S)-1-hydroxyethyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?