Läs mer
Tocris Bioscience™ Pregnanolone
Beskrivning
Pregnanolone is a GABAA receptor positive allosteric modulator. Neuroactive steroid.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3α,5β)-3-Hydroxy-pregnan-20-one |
| CAS | 128-20-1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | GABA-A Receptor Modulators |
| Molekylformel | C21H34O2 |