Läs mer
Pregnenolon 0,1 mg/ml i acetonitril, LoGiCal
Produktkod. 30457800
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30457800 1 ml
1 options
Produktkod. 30457800 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0222.1612
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Pregnenolon 0,1 mg/ml i acetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pregnenolone
CAS 145-13-1
Analyt- eller komponentnamn Pregnenolone
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C21 H32 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 5-Pregnenolone, Arthenolone, Bina-Skin, Enelone, NSC 1616, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one
InChI formel InChI=1 S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23 H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
LEDER CC(=O)[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
IUPAC-namn 1-[(3 S,8 S,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-3-hydroxy-10,13-dimetyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1 H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]etanon
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Industry Type Livsmedelsanalys
Molekylvikt (g/mol) 316.48
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 316,2402 g/mol