Läs mer
Pregnenolone-17alpha,21,21,21-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pregnenolone-d4 |
| CAS | 61574-54-7 |
| Molekylformel | C21 2H4 H28 O2 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Pregn-5-en-20-one-17,21,21,21-d4, 3-hydroxy-, (3 beta)-, Pregnenolone-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23 H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1/i1D3,17 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)[C@@]1([2 H])CC[C@H]2 [C@@H]3 CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trideuterio-1-[(3 S,8 S,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-17-deuterio-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.5 |
| Formel vikt | 320.2653 g/mol |
| Visa mer |