Läs mer
Pregnenolone-3-sulfate Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pregnenolone-3-sulfate Sodium Salt |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O5S.Na/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;/h4,15-19H,5-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 418.179 |