Läs mer
Pregnenolon (3beta-Hydroxypregn-5-en-20-one), Mikromol™
Beskrivning
Pregnenolon (3beta-Hydroxypregn-5-en-20-one)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pregnenolone |
| CAS | 145-13-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pregnenolone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C21 H32 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Pregnenolone, Arthenolone, Bina-Skin, Enelone, NSC 1616, NSC 18158, Natolone, Pregnelon, Pregnenolone, Pregnenolone (progesterone precursor), Pregnetan, Pregneton, Pregnolon, Prenolon, Regnosone, Skinostelon, (3beta)-3-Hydroxy-pregn-5-en-20-one, Pregn-5-en-20-one, 3beta-hydroxy- (8CI), (3beta)-3-Hydroxypregn-5-en-20-one, 17beta-[1-Ketoethyl]-Delta5-androsten-3beta-ol, 3beta-Hydroxy-5-en-20-one, 3beta-Hydroxy-5-pregnene-20-one, 3beta-Hydroxy-Delta5-pregnen-20-one, 3beta-Hydroxypregn-5-en-20-one, Pregn-5-en-3beta-ol-20-one, Pregn-5-ene-3beta-ol-20-one, Delta5-Pregnen-3beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3beta-ol-20-one, Delta5-Pregnenolone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | 1-[(3S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-3-hydroxy-10,13-dimetyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenanthren-17-yl]etanon |
| Visa mer |