Läs mer
Pregnenolon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10582951 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10582951 5 g Glasflaska 5g
10583141 25 g Glasflaska 25g
10443965 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10582951 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 164420050
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 145-13-1
Molekylformel C21H32O2
Molekylvikt (g/mol) 316.47
MDL-nummer MFCD00003628
InChI-nyckel ORNBQBCIOKFOEO-OYZZJKLHSA-N
Synonym 3-hydroxypregn-5-en-20-one
PubChem CID 44307923
IUPAC-namn 1-[(10R,13S)-3-hydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]etanon
LEDER CC(=O)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material Pregnenolone
Smältpunkt 190°C to 193°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0.5% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 7851
Specifikt rotationsförhållande +28.50° (20°C c=1,EtOH)
Specifik rotation + 28.5
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: solubility (g/100 mL of solution):,carbon terachloride 0.5 / petroleum ether 0.1 / et,acetone 0.6 / chloroform 17.0 / ethanol 1.9 / benz,isopropanol 1.5,solubility (g/100 mL of solvent):
Formel vikt 316.47
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.