missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pregnenolone monosulfate, MedChemExpress

Produktkod. 16434627
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16434627 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16434627 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1739

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Pregnenolone monosulfate (3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one monosulfate) is a powerful neurosteroid, the main precursor of various steroid hormones including steroid ketones.

Pregnenolone monosulfate acts as a signaling-specific inhibitor of cannabinoid CB1 receptor, inhibits the effects of tetrahydrocannabinol (THC) that are mediated by the CB1 receptors. Pregnenolone monosulfate can protect the brain from cannabis intoxication. Pregnenolone monosulfate is also a TRPM3 channel activator, and also can weakly activate TRPM1 channels.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pregnenolone monosulfate
CAS 1247-64-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H32O5S
Kvantitet 50 mg
Synonym 3β-Hydroxy-5-pregnen-20-one monosulfate
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (157.61 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC([C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](OS(=O)(O)=O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O
Molekylvikt (g/mol) 396.54
Formel vikt 396.54
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.