Läs mer
Pregnenolone, TRC
Produktkod. 30136338
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136338 5 g
30137327 1 g
17999174 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 30136338 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7122005G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145-13-1
Molekylformel C21 H32 O2
Molekylvikt (g/mol) 316.48
Synonym (3β)-3-Hydroxy-pregn-5-en-20-one, Pregn-5-en-20-one, 3β-hydroxy- (8CI), (3β)-3-Hydroxypregn-5-en-20-one, 17β-[1-Ketoethyl]-δ5-androsten-3β-ol, 3β-Hydroxy-5-en-20-one, 3β-Hydroxy-5-pregnene-20-one, 3β-Hydroxy-δ5-pregnen-20-one, 3β-Hydroxypregn-5-en-20-one, 5-Pregnenolone, Arthenolone, Bina-Skin, Enelone, NSC 1616, NSC 18158, Natolone, Pregn-5-en-3β-ol-20-one, Pregn-5-ene-3β-ol-20-one, Pregnelon, Pregnenolone, Pregnenolone (progesterone precursor), Pregnetan, Pregneton, Pregnolon, Prenolon, Regnosone, Skinostelon, δ5-Pregnen-3β-ol-20-one, δ5-Pregnene-3β-ol-20-one, δ5-Pregnenolone
IUPAC-namn 1-[(3S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone
LEDER CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pregnenolone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Formel vikt 316.2402
Procent renhet >95%