Läs mer
Preladenant, MedChemExpress
Beskrivning
Preladenant is a potent and competitive antagonist of the human adenosine A2A receptor with a Ki of 1.1 nM and has over 1000-fold selectivity over other adenosine receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Preladenant |
| CAS | 377727-87-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H29N9O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | SCH-420814 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (9.93 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC1=NC(N(CCN2CCN(C3=CC=C(OCCOC)C=C3)CC2)N=C4)=C4C5=NC(C6=CC=CO6)=NN51 |
| Molekylvikt (g/mol) | 503.56 |
| Visa mer |