Läs mer
PRELP Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Produktkod. 18606287 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18606287 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18606287 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP300141APC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PRELP Polyclonal specifically detects PRELP in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering Polyclonal
Formulering PBS
Värd art Rabbit
Kvantitet 0.1 mL
Primär eller sekundär Primary
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Produktlinje Novus