Läs mer
Honeywell™ Premier halvmask luftrenande respirator (APR)
Produktkod. 12652653
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12652653 Betydande Varje
11807171 Intermediär Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Endast för användning med certifierade T-Series patroner (standarder: EN 141, EN 143). Syrekoncentrationen måste vara över 17 %.
Produktkod. 12652653 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 1001576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    678.78 SEK
    361.24 SEK / Paket med 1
    Save 317.54 SEK
    46% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Endast för användning med certifierade T-Series patroner (standarder: EN 141, EN 143). Syrekoncentrationen måste vara över 17 %.
Premier Half-Mask APR har en silikonansiktsmask med mjuka, rundade kanter och en lågprofilerad nosdel för lågt andningsmotstånd och glasögonkompatibilitet. De dubbla filtren använder ett ''click-fit''-system och fyrpunktsselen med nackrem ger förbättrad komfort.
  • Material (ansiktsstycke): Silikon
  • Filter: Twin Filter System med Click-Fit-anslutning
  • Seletyp: Fyrpunkt med nackrem
  • Standard/överensstämmelse: EN 140
  • Använd med (applikation): Laboratorier, läkemedelsindustrin, olje- och gasindustrin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar (EN) EN 140
Färg Marinblå
Designtyp Låg profil
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp Dubbelfilter
Material Silikon
Produkttyp Halvmask luftrenande andningsskydd (APR)
Storlek Betydande
Material för ansiktsdelen Silikon
För användning med (applikation) Laboratorier, läkemedelsindustrin, olje- och gasindustrin
För användning med (utrustning) Honeywell™ Click-Fit-filter
Selestil Fyrpunkt med nackrem
Halsband Ja
Kvantitet 1 st