Läs mer
Honeywell™ Premier halvmask luftrenande respirator (APR)
Produktkod. p-7229008
Storlek:
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
Endast för användning med certifierade T-Series patroner (standarder: EN 141, EN 143). Syrekoncentrationen måste vara över 17 %.
Produktkod. 11807171
Brand: Honeywell™ 1001575
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Endast för användning med certifierade T-Series patroner (standarder: EN 141, EN 143). Syrekoncentrationen måste vara över 17 %.
Premier Half-Mask APR har en silikonansiktsmask med mjuka, rundade kanter och en lågprofilerad nosdel för lågt andningsmotstånd och glasögonkompatibilitet. De dubbla filtren använder ett ''click-fit''-system och fyrpunktsselen med nackrem ger förbättrad komfort.
  • Material (ansiktsstycke): Silikon
  • Filter: Twin Filter System med Click-Fit-anslutning
  • Seletyp: Fyrpunkt med nackrem
  • Standard/överensstämmelse: EN 140
  • Använd med (applikation): Laboratorier, läkemedelsindustrin, olje- och gasindustrin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN140
Certifieringar (EN) EN 140
Färg Marinblå
Designtyp Låg profil
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp Dubbelfilter
Material Silikon
Produkttyp Halvmask luftrenande andningsskydd (APR)
Storlek Intermediär
Material för ansiktsdelen Silikon
För användning med (applikation) Laboratorier, läkemedelsindustrin, olje- och gasindustrin
För användning med (utrustning) Honeywell™ Click-Fit-filter
Selestil Fyrpunkt med nackrem
Halsband Ja
Kvantitet 1 st