Läs mer
Liebherr™ Premium-bordshöjd forcerad luftkylskåp
Handla allt Liebherr Produkter
Kapacitet (metrisk):
141 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Pålitlig kylning för laboratorieoratorieprover och produkter
- Högeffektivt dynamiskt kylsystem säkerställer jämna temperaturer och snabb kylning
- Fläktar stannar när dörren öppnas för att spara värdefull energi
- Stor ytförångare för bättre fördelning av kall luft
- Digital LED temperaturkontrollpanel med hörbara och visuella larm för hög temperatur och öppen dörr
Hållbar, användarvänlig konstruktion
- Justerbara, avtagbara trådhyllor kan hålla upp till 40 kg
- Vändbar, självstängande dörr kan öppnas från båda hållen
- Ergonomiskt handtag säkerställer enkel öppning även när dörren används ofta
- Har ett nyckellås och justerbara fötter fram
- Krossäker stålkropp med vit polystyren insida
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 141 l |
| Temperaturområde | 1 °C till 15 °C |
| Kylmedel | R600A |
| Dörr stil | Självstängande med lås |
| Dörrmaterial | Stål |
| Hyllor | 3 Justerbar, rutnät |
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 45 kg |
| Skåpsmaterial | Stål |
| Interiör | Vit polystyren |
| Visa | Digital |
| Visa mer |