Läs mer
Ark Plas Products™ Y-anslutningar med hulling av premiumkvalitet
Portstorlek:
1/16 x 1/16 x 1/16 tum. Hulling
1/8 x 1/8 x 1/8 tum. Hulling
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Premium beslag lagerförs i vitt Nylon , Naturlig polypropen, klar polykarbonat och Kynar (PVDF). Finns i två hullingstilar:
Standard Barb
Standard Barb
- Designad för att rymma de flesta typer av flexibla slangar
- Innerdiametern kan expandera 40 % till 50 % över det nominella ID-värdet
- Rymmer upp till 125 PSI utan användning av slangklämmor
- Designad för användning med halvstyva slangar
- Bäst lämpad för applikationer med flexibla lågtrycksslangar
- Slangen expanderas 21 % över det nominella ID-värdet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-kompatibel, USP Klass VI, NSF 51, NSF 61, FDA 21 CFR 177.1520/2510/2600, Djurderivatfri, DEHP-fri, BPA-fri |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.6 mm |
| Material | Kynar PVDF |
| För användning med | Korrugerat flexibelt rör |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |
| Portstorlek | 1/16 x 1/16 x 1/16 tum. Hulling |
| Form | Y |
| Färg | Naturlig |
| Visa mer |