Läs mer
Ark Plas Products™ Y-anslutningar med hulling av premiumkvalitet
Produktkod. p-8000439
Portstorlek:
1/16 x 1/16 x 1/16 tum. Hulling
1/8 x 1/8 x 1/8 tum. Hulling
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11851160
Brand: Ark Plas Products™ MDX35DF0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa beslag för ett brett spektrum av applikationer. Ark Plas Products™ Premium-grade hullingförsedda 'Y'-kontakter är gjutna i partispårbara, jungfruliga material för kritiska användningstillämpningar.
Premium beslag lagerförs i vitt Nylon , Naturlig polypropen, klar polykarbonat och Kynar (PVDF). Finns i två hullingstilar:
Standard Barb
  • Designad för att rymma de flesta typer av flexibla slangar
  • Innerdiametern kan expandera 40 % till 50 % över det nominella ID-värdet
  • Rymmer upp till 125 PSI utan användning av slangklämmor
The Hard-Line Barb
  • Designad för användning med halvstyva slangar
  • Bäst lämpad för applikationer med flexibla lågtrycksslangar
  • Slangen expanderas 21 % över det nominella ID-värdet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel, USP Klass VI, NSF 51, NSF 61, FDA 21 CFR 177.1520/2510/2600, Djurderivatfri, DEHP-fri, BPA-fri
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1.6 mm
Material Kynar PVDF
För användning med Korrugerat flexibelt rör
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Förpackningsmängd 10/Pk.
Portstorlek 1/16 x 1/16 x 1/16 tum. Hulling
Form Y
Färg Naturlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 130 °C
Produkttyp Hullingförsedd Y-kontakt