Läs mer
Fisherbrand™ Premium-Line Low Retention Pipette Tips
Produktkod. 10283882 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 10 μl
0,5 till 20 μl
1 till 200 μl
100 till 1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Slumpmässig
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Formatera Förpackningsstorlek
10283882 1 till 200 μl Icke-steril Slumpmässig Paket med 1000
10050892 0,1 till 10 μl Icke-steril Slumpmässig Paket med 1000
10365862 0,5 till 20 μl Icke-steril Slumpmässig Paket med 1000
10758294 0,1 till 10 μl Sterila Ställ Paket med 960
10325912 0,5 till 20 μl Icke-steril Ställ Paket med 960
10521973 1 till 200 μl Sterila Ställ Paket med 960
10671973 0,5 till 20 μl Sterila Ställ Paket med 960
10778484 1 till 200 μl Icke-steril Ställ Paket med 960
10571963 100 till 1000 μl Icke-steril Ställ Paket med 960
10204462 100 till 1000 μl Sterila Ställ Paket med 960
10738104 0,1 till 10 μl Icke-steril Ställ Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 10283882
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Combines the advantages of standard tips with an innovative low retention surface to ensure maximum sample recovery, minimal sample loss, and high-precision pipetting. Fisherbrand™ Premium-Line Low Retention Pipette Tips also prevent sample contamination with conical tip opening.
  • Optimized cone geometry provides a secure fit
  • Graduation marks on tip at standard volumes
  • Precise pipetting without loss of sample
  • Conical tip opening prevents drop formation at the end of the tip
  • Elimination of sample contamination
  • Made of autoclavable, non-wettable, virgin polypropylene
  • Tips are autoclavable fo sterile handling
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 200 μl
Filtrerade Non-filtered
Sterilitet Icke-steril
Färg Clear
Autoklaveringsbar Autoclavable
Längd (metrisk) 50.8mm
Certifikat och efterlevnad CE, IVD
Steriliseringsmetod Autoclave
Formatera Slumpmässig
Graderad Yes
Material Virgin Polypropylene
Examen Standard Volumes