Beskrivning
- Optimized cone geometry provides a secure fit
- Graduation marks on tip at standard volumes
- Precise pipetting without loss of sample
- Conical tip opening prevents drop formation at the end of the tip
- Elimination of sample contamination
- Made of autoclavable, non-wettable, virgin polypropylene
- Tips are autoclavable fo sterile handling
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,1 till 10 μl |
| Filtrerade | Non-filtered |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Clear |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Längd (metrisk) | 34.1mm |
| Certifikat och efterlevnad | CE, IVD |
| Steriliseringsmetod | Autoclave |
| Formatera | Slumpmässig |
| Graderad | Yes |
| Visa mer |