Beskrivning
Förvara och transportera 25 objektglas säkert med hållbara ABS-fodral. Fisherbrand™ Färgade ABS 25 Place Slide Boxes håller standardmikroskopobjektglas i numrerade, räfflade spår. Ger säker, dammfri förvaring.
- Formgjutna, styva lådor håller säkert slides i spårade spår
- Både fodret och spåren är numrerade för att motsvara bildinventariebladet
- Kork eller skumfoder finns tillgängligt
- Friction-fit lock stängs enkelt och ger enkel åtkomst till rutschkanor
- Staplingsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slide Box |
| Glidkapacitet | 25 |
| Förslutningstyp | Friktionspassande lock |
| Färg | Vitt |
| Enheten håller | 25 bilder |
| Mått (L x B x H) | 141 x 88 x 35 mm |
| För användning med (applikation) | Säker förvaring eller transport av objektglas |
| För användning med (utrustning) | Standard 25 x 75 mm (1 x 3 tum) Objektglas för mikroskop |
| Höjd (engelska) | 1,37 tum. |
| Höjd (metrisk) | 35 mm |
| Visa mer |