Läs mer
Fisherbrand™ Premium Microscope Slide Box, 100 plats
Produktkod. 10428241 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Fodermaterial:
Kork
Skumma
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Fodermaterial Förpackningsstorlek
10428241 Klart Skumma Varje
11701486 Blått Skumma Varje
11394135 Gult Skumma Varje
11721486 Vitt Skumma Varje
11711486 Rött Skumma Varje
11374145 Svart Kork Varje
11314145 Blått Kork Varje
11324145 Klart Kork Varje
11334145 Rött Kork Varje
11354145 Vitt Kork Varje
11344145 Gult Kork Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10428241
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och transportera 100 objektglas säkert med hållbara ABS-fodral. Färgade ABS 100 Place Slide Boxes håller standardmikroskopobjektglas i numrerade, räfflade spår. Ger säker, dammfri förvaring.
Förvara och transportera 100 objektglas säkert med hållbara ABS-fodral. Fisherbrand™ Färgade ABS 100 Place Slide Boxes håller standardmikroskopobjektglas i numrerade, räfflade spår. Ger säker, dammfri förvaring.
  • Gjutna, styva lådor håller säkert standardmikroskopobjektglas i räfflade spår.
  • Slitstarkt ABS-fodral finns fodrat med skum eller ofodrat.
  • Slitsar och foder är numrerade för att motsvara objektglaset.
  • Har ett säkert stängande gångjärnslock med ett rostbeständigt, nickelpläterat spänne.
  • Stapelbara fodral inkluderar fötter för maximal stabilitet.
Specifikationer
Typ Skjutförvaringslåda
Glidkapacitet 100
Förslutningstyp Gångjärn med lås
Färg Klart
Enheten håller 100 objektglas
Mått (L x B x H) 208 x 175 x 34 mm
För användning med (utrustning) Standardobjektglas på 25 x 75 mm eller 1 x 3 tum
Höjd (engelska) 1,33 tum
Höjd (metrisk) 34 mm
Inkluderar Slide Inventory Sheet
Längd (engelska) 8,18 tum.
Längd (metrisk) 208 mm
Material ABS
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Bredd (engelska) 6,88 tum.
Bredd (metrisk) 175 mm
Fodermaterial Skumma