Beskrivning
Förvara och transportera 100 objektglas säkert med hållbara ABS-fodral. Fisherbrand™ Färgade ABS 100 Place Slide Boxes håller standardmikroskopobjektglas i numrerade, räfflade spår. Ger säker, dammfri förvaring.
- Gjutna, styva lådor håller säkert standardmikroskopobjektglas i räfflade spår.
- Slitstarkt ABS-fodral finns fodrat med skum eller ofodrat.
- Slitsar och foder är numrerade för att motsvara objektglaset.
- Har ett säkert stängande gångjärnslock med ett rostbeständigt, nickelpläterat spänne.
- Stapelbara fodral inkluderar fötter för maximal stabilitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Skjutförvaringslåda |
| Glidkapacitet | 100 |
| Förslutningstyp | Gångjärn med lås |
| Färg | Gult |
| Enheten håller | 100 objektglas |
| Mått (L x B x H) | 208 x 175 x 34 mm |
| För användning med (utrustning) | Standardobjektglas på 25 x 75 mm eller 1 x 3 tum |
| Höjd (engelska) | 1,33 tum |
| Höjd (metrisk) | 34 mm |
| Inkluderar | Slide Inventory Sheet |
| Visa mer |