Läs mer
Fisherbrand™ Premium mikroskopglasdosa
Produktkod. 11364145 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Grå
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11364145 Grå Varje
1 options
Produktkod. 11364145
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Premium Microscope Slide Box är idealisk för förvaring eller transport av upp till 100 standardstorleksglas.
  • Hållbara ABS-plastlådor med korkfoder.
  • Förvarar slidor säkert i spårade spår (26 x 76 mm)
  • Stängs ordentligt med ett rostbeständigt, nickelpläterat spänne och stiftgångjärn
  • Formpressade fötter möjliggör säker stapling för enkel transport och förvaring
  • Platserna numreras för att motsvara bildinventarielistan
  • Håll ordning med ett formgjutet märkningsområde för Projekt och Datum
  • Slideboxar finns i flera färger för projektkodning
  • Mått: 8,2 x 6,9 x 1,3 tum (20,8 x 17,5 x 3,4 cm)
Specifikationer
Typ Slide Box
Glidkapacitet 100
Förslutningstyp Spänne
Färg Grå
Fack 100
Beskrivning Fisherbrand Premium mikroskopglasdosa
Enheten håller Standardstora mikroskopglasögon
Mått (L x B x H) 8,2 x 6,9 x 1,3 tum
För användning med (applikation) Slide Storage, Transport
För användning med (utrustning) Standardslides (26 x 76 mm)
Höjd (engelska) 1,3 tum
Höjd (metrisk) 3.4 cm
Inkluderar Slide Inventory Sheet
Längd (engelska) 8,2 tum
Längd (engelska) Slide 3 tum
Längd (metrisk) 20.8 cm
Längd (metrisk) glid 76 mm
Material ABS
Kvantitet 1 Box
Form Rectangular
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
Bredd (engelska) 6,9 tum
Bredd (engelska) Slide 1 tum
Bredd (metrisk) 17.5 cm
Bredd (metrisk) glid 26 mm
Stängningsfärg Silver
Fodermaterial Cork
Stängningsmaterial Nickel