Läs mer
Thermo Scientific™ Premium Pack genomskinliga glasflaskor med 0,060 tum. Septa
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15516959
Färg:
Klart
Produktkod. 15516959
Brand: Thermo Scientific™ 14040C/TS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda dina mest kritiska prover från insamling till analys. Dessa flaskor har en skyddande förpackning och en tunnare septum som är optimerad för automatisering.
Skydda dina mest kritiska prover från insamling till analys. Thermo Scientific™ Premium Pack genomskinliga glasflaskor med 0,060 tum. Septa har en skyddande förpackning och en tunnare septum som är optimerad för automatisering. Hårdskumsavdelare håller flaskorna säkert åtskilda, var och en i sin egen individuella cell för ultimat flaskskydd. Sektionsdesign av hårdskum gör att kluster om nio (9) flaskor kan separeras från förpackningen för bekväm hantering. Varje injektionsflaska har ett monterat dammskydd för att förhindra partikelackumulering och skydda injektionsytan före användning.
  • Genomskinlig flaska designad för insamling av vattenprov för flyktig organisk analys (VOA)
  • Flaskans axellutning optimerad för att förhindra att luftbubblor fastnar
  • Finns i standardstorleken 40 ml
  • Vit polypropenlock med öppen topp bunden med 0,060 tum. tunn PTFE-fodrad silikonseptum
  • Dammskydd av polyeten monterat över varje lock för att skydda septumet från partikelackumulering före analys
  • Septum som är permanent fäst vid —locket kan inte falla ut eller lossna när det punkteras
  • Optimerad för användning med automatisering
  • Förslutningar och dammskydd monterade på flaskor
Certifierade flaskor kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för flyktiga organiska analyser
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje flaska individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
  • Hårt skumcellsavdelare dämpar och skyddar flaskor under frakt och hantering
Återvinningsinformation:
Vänligen återvinn wellpappkartongerna och eventuella LDPE-påsar som dina produkter levereras i.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning EP 40mL injektionsflaska klar 0,060 tum bunden septum premiumförpackning certifierad
Diameter (engelska) Yttre 1,1 tum
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Glas (typ 1)
Volym (metrisk) 40 mL
Höjd (engelska) 3,75 tum
Nivå Certifierad
nr per ärende 72
Ersättningsförslutning 297-2400UB
Volym (engelska) 1 oz.
Volym (engelska) Brim 1,5 oz.
Volym (metrisk) Brätt 44 mL
Volym (metrisk) Totalt 40 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Septa Cap (bondad)
Höjd (metrisk) 95 mm
Kvantitet 72 Cs.
Certifikat och efterlevnad Certifierade och bearbetade flaskor uppfyller eller överträffar EPA-prestandabaserade standarder för flyktiga organiska analyser; tillverkas under en ISO certifierat kvalitetsledningssystem.
Typ Flaska
Stängningsstorlek 24-414
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.