Läs mer
Thermo Scientific™ Premium Pack klarglas VOA-flaskor med sluten lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15659350
Change view
Volym (metrisk):
40 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
15659350 40 ml
1 options
Produktkod. 15659350 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 14040C/CT
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda dina mest kritiska prover från insamling till analys. Dessa 20 ml eller 40 ml flaskor inkluderar speciella cellavdelare av skum för att skydda under transport och hantering.
Skydda dina mest kritiska prover från insamling till analys. Thermo Scientific™ Premium Pack genomskinliga glasflaskor med stängt lock har en skyddande förpackning med hårdskumsavdelare som håller flaskorna säkert åtskilda, var och en i sin egen individuella cell för ultimat flaskskydd. Sektionsdesign av hårdskum gör att kluster om nio (9) flaskor kan separeras från förpackningen för bekväm hantering. Finns i storlekarna 20 ml eller 40 ml. Certifierad för att uppfylla EPA-prestandabaserade specifikationer för flyktig organisk analys.
  • Genomskinlig flaska designad för flyktig organisk analys (VOA)
  • Stängd topplock för metoder där genomborrbar septa inte krävs
  • Stängd topp vit polypropenlock bunden med en PTFE-klädd silikonfoder för en säker tätning
  • Välj mellan 20 ml eller 40 ml storlekar
  • Direkt kompatibel med automatisering
  • Förslutningar monterade på flaskor
Innehåller:
Certifierade flaskor kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för flyktiga organiska analyser
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje flaska individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
  • Hårt skumcellsavdelare dämpar och skyddar flaskor under frakt och hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning EP 40mL genomskinlig injektionsflaska med sluten topp premiumförpackning certifierad
Diameter (engelska) Yttre 1,1 tum
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Glas (typ 1)
Volym (metrisk) 40 ml
Höjd (engelska) 3,75 tum
Nivå Certifierad
nr per ärende 72
Ersättningsförslutning B267-2414UBB
Volym (engelska) 1 oz.
Volym (engelska) Brim 1,5 oz.
Volym (metrisk) Brätt 44 mL
Volym (metrisk) Totalt 40 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Stängt lock med silikonfoder
Kvantitet 72 Cs.
Stängningsstorlek 24-414
Certifikat och efterlevnad Certifierade och bearbetade flaskor uppfyller eller överträffar EPA-prestandabaserade standarder för flyktiga ekologiska och
Höjd (metrisk) 95 mm
Produkttyp Flaska
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.