missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Exceptional comfort because of its lightweight, off-the-face design
- Meets the particular requirements of the clogging test for respirators which may be used for more than one shift
- Premium disposable respirator offers reliable, effective protection against dust, mist, and metal fumes
- Robust and durable shell and cup design provides multi-shift capability and a securer feel
- Faceseal can be hygienically cleaned for improved wearer hygiene if used for longer than one shift (using 3M™ Face Seal Cleaner 105)
- High performance filter material offers effective filtration with easy breathing
- Increased filter area helps extend the life of the respirator
- Cool Flow™ valve reduces heat build-up to offer workers comfortable protection - even in hot and humid conditions
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 149: FFP3D, European Community Directive 89/686/EEC, CE |
| Designtyp | Robust Shell and Cup |
| Disponibel | Single-use |
| Filtertyp | FFP3 R D |
| Produkttyp | Premium Particulate Respirator |
| Med utandningsventil | Yes |
| För användning med (applikation) | Protection against dust, mist and Metal fumes |
| Latexfri | Yes |
| Modell | 8835 |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?