Läs mer
Heathrow Scientific™ Premium Plus Slide Boxes
Produktkod. 15810086 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Klart
Lila
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15810086
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Heathrow Scientific™ Premium Plus Slide Boxes rymmer upp till 100 objektglas medan den unika sidoförvaringen kan rymma en penna, torkmedel eller andra små föremål
  • Glidskenas design säkerställer en säker passform som möjliggör enkel placering och borttagning av diabilder
  • Centralt placerat platsnumreringsrutnät möjliggör enkel bildorganisering med enkel visning av platsnummer
  • Skjutlås ger säker förvaring med lätt identifierade lås- och upplåsningssymboler
  • 2 mm dragkedja kan användas för säkrare förvaring
  • Inventeringskortet är avtagbart och utbytbart för problemfri skrivning på plana ytor
  • Boxen har en modern design med en vågig ytstruktur
  • EVA skum fodrad på botten för att hålla objektglasen säkert på plats och skydda mot skador
Specifikationer
Typ Skjutförvaringslåda
Glidkapacitet 100
Förslutningstyp Gångjärnslock
Färg Blått
Fack 100
Innehåll och lagring Horisontell
Beskrivning Premium Plus Slide Box
Enheten håller 100 (26 x 76 mm diabilder)
Mått (L x B x H) 8,2 x 7,7 x 1,3 tum.
För användning med (applikation) Förvaring
För användning med (utrustning) Objektglas för mikroskop
Höjd (engelska) 1,3 tum.
Höjd (metrisk) 3.2 cm
Inkluderar Inventeringskort
Längd (engelska) 8,2 tum
Längd (metrisk) 20.7 cm
Längd (metrisk) glid 20.32 cm
Material ABS, polypropen
Kvantitet 5 Pk.
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 7,7 tum
Bredd (engelska) Slide 7,35 tum.
Bredd (metrisk) 19.5 cm
Bredd (metrisk) glid 18.67 cm
Fodermaterial EVA Skumma