Läs mer
Heathrow Scientific™ Premium Plus Slide Boxes
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Klart
Lila
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Glidskenas design säkerställer en säker passform som möjliggör enkel placering och borttagning av diabilder
- Centralt placerat platsnumreringsrutnät möjliggör enkel bildorganisering med enkel visning av platsnummer
- Skjutlås ger säker förvaring med lätt identifierade lås- och upplåsningssymboler
- 2 mm dragkedja kan användas för säkrare förvaring
- Inventeringskortet är avtagbart och utbytbart för problemfri skrivning på plana ytor
- Boxen har en modern design med en vågig ytstruktur
- EVA skum fodrad på botten för att hålla objektglasen säkert på plats och skydda mot skador
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Skjutförvaringslåda |
| Glidkapacitet | 100 |
| Förslutningstyp | Gångjärnslock |
| Färg | Klart |
| Fack | 100 |
| Innehåll och lagring | Horisontell |
| Beskrivning | Premium Plus Slide Box |
| Enheten håller | 100 (26 x 76 mm diabilder) |
| Mått (L x B x H) | 8,2 x 7,7 x 1,3 tum. |
| För användning med (applikation) | Förvaring |
| Visa mer |