Läs mer
Heathrow Scientific™ Premium Plus Slide Boxes
Produktkod. 15860086 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Diverse
Klart
Lila
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15860086 Diverse Paket med 5
15810086 Blått Paket med 5
15820086 Orange Paket med 5
15840086 Rött Paket med 5
15850086 Lila Paket med 5
15830086 Klart Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15860086
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    506.00 SEK
    369.97 SEK / Paket med 5
    Save 136.03 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Heathrow Scientific™ Premium Plus Slide Boxes rymmer upp till 100 objektglas medan den unika sidoförvaringen kan rymma en penna, torkmedel eller andra små föremål
  • Glidskenas design säkerställer en säker passform som möjliggör enkel placering och borttagning av diabilder
  • Centralt placerat platsnumreringsrutnät möjliggör enkel bildorganisering med enkel visning av platsnummer
  • Skjutlås ger säker förvaring med lätt identifierade lås- och upplåsningssymboler
  • 2 mm dragkedja kan användas för säkrare förvaring
  • Inventeringskortet är avtagbart och utbytbart för problemfri skrivning på plana ytor
  • Boxen har en modern design med en vågig ytstruktur
  • EVA skum fodrad på botten för att hålla objektglasen säkert på plats och skydda mot skador
Specifikationer
Typ Skjutförvaringslåda
Glidkapacitet 100
Förslutningstyp Gångjärnslock
Färg Diverse
Fack 100
Innehåll och lagring Horisontell
Beskrivning Premium Plus Slide Box
Enheten håller 100 (26 x 76 mm diabilder)
Mått (L x B x H) 8,2 x 7,7 x 1,3 tum.
För användning med (applikation) Förvaring
För användning med (utrustning) Objektglas för mikroskop
Höjd (engelska) 1,3 tum.
Höjd (metrisk) 3.2 cm
Inkluderar Inventeringskort
Längd (engelska) 8,2 tum
Längd (metrisk) 20.7 cm
Längd (metrisk) glid 20.32 cm
Material ABS, polypropen
Kvantitet 5 Pk.
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 7,7 tum
Bredd (engelska) Slide 7,35 tum.
Bredd (metrisk) 19.5 cm
Bredd (metrisk) glid 18.67 cm
Fodermaterial EVA Skumma