Läs mer
Duran™ GL 45 Premium Screw lock, PFA, med PTFE-belagd, platinahärdad silikonlock
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
- Tillverkad av PFA, PTFE, silikon
- Polymer med hög renhet utan något färgämne
- USP Farmaceutiska kvaliteter av klass VI
- Fluoropolymerlock erbjuder hög temperaturbeständighet
- Fluorpolymerkondensator har utmärkt kemisk resistens
- Hög täthet på grund av PTFE-belagd silikonlockets försegling
- Fullt kompatibel med GL 25 eller 45 gängor och därför mycket mångsidig
- Den matchande PFA-hällringen möjliggör droppfri gjutning och ersättningsfoderingar av PTFE-belagda silikonlock (platinahärdad silikon) finns tillgängliga separat
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggning | PFA |
| Färg | Färglös |
| Inkluderar | PTFE-belagd platinahärdad silikonsepta med Retrace-kod |
| Material | PFA |
| Kvantitet | 5 Pack |
| Temperaturområde (metriskt) | -196 °C till +260 °C |
| Trådstorlek (metrisk) | 08 mm |
| Liner material | PTFE-belagd platinahärdad silikon |
| Halsfinish | 08 mm |
| Höjd (metrisk) | 26 mm |
| Visa mer |