Läs mer
Polyco Healthline Premium lösliga tvättsäckar med remsor
Produktkod. 31924995
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 L
85 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31924995 85 L
31924993 60 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31924995 Leverantör Polyco Healthline Leverantörsnummer RSB/4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    641.71 SEK
    222.01 SEK / Paket med 200
    Save 419.70 SEK
    65% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Utvecklade för hälso-, gästfrihets- och hygienkänsliga miljöer, har dessa tvättsäckar en vattenlöslig remsa som löser sig vid 15 °C eller mer. En löslig bindning stödjer säker hantering före bearbetning.
  • Kategori: Tvättpåsar
  • Kapacitet: 60 L, 85 L
  • Löslig remsdesign stödjer hygienisk hantering av smutsig tvätt
  • Idealiskt för äldreboenden, sjukhus och vårdmiljöer
  • Tillgängliga färger: Röd
  • Påsmått: 457/711 x 760 mm (ca 18/28 x 30 tum), 457/711 x 965 mm (ca 18/28 x 38 tum)
  • Återvunnet materialinnehåll: 30 % återvunnet innehåll (Produktkoder: RSB/3, RSB/4)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Slips
Färg Rött
Disponibel För engångsbruk
För användning med (applikation) Tvättsäck
Material Polytene
Sterilitet Icke-steril
Längd (engelska) 38 tum.
Bredd (engelska) 18/28 tum
Kapacitet (engelska) 21,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 85 L
Längd (metrisk) 965 mm
Bredd (metrisk) 457/711 mm
Visa mer Visa mindre
Alla givna mätningar är korrekta så gott som tillverkaren vet vid tillfället för inmatning, men på grund av tillverkningsprocessen kan dessa mätningar variera mellan batcher.