Läs mer
Kappes Systeme™ Premium Storage Bins
Código de producto. 12611775
Encompass_Preferred
Click to view available options
Färg:
Blått
Grå
Grön
Gult
Rött
Stil:
Storlek 1
Storlek 2
Storlek 3
Storlek 4
Tamaño de la unidad:
Varje
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12611775
Marca: Kappes Systeme™ 6003.00.0250
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Typ Storage Bin
Material Polyethylene
Färg Blått
Form Rectangular
För användning med Feed and Roller Conveyor
För användning med (applikation) Food Storage
Stil Storlek 4
Längd (metrisk) 350 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Höjd (metrisk) 150 mm
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado