Läs mer
Kappes Systeme™ Premium Storage Bins
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Färg:
Blått
Grå
Grön
Gult
Rött
Stil:
Storlek 1
Storlek 2
Storlek 3
Storlek 4
Förpackningsstorlek
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Storage Bin |
| Material | Polyethylene |
| Färg | Gult |
| Form | Rectangular |
| För användning med | Feed and Roller Conveyor |
| För användning med (applikation) | Food Storage |
| Stil | Storlek 1 |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Bredd (metrisk) | 300 mm |
| Höjd (metrisk) | 250 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.