Läs mer
Invitrogen™ Premo Autofagianalyser med sensor LC3B, p62 eller tandemsensor RFP-GFP-LC3B
Beskrivning
Övervaka enkelt olika stadier av cellulär autofagi med Premo Autophagy-analyser och sensorer, som är baserade på LC3B- eller p62-kopplade fluorescerande proteinchimärer, eller RFP-GFP-LC3B-tandemsensorn. Premo Autophagy assay kit erbjuder selektiviteten av Premo Autophagy-sensorer, som är baserade på chimärer av autofagi-associerade proteiner LC3B eller p62, och grönt (GFP) och/eller rött fluorescerande protein (RFP), med transduktionseffektiviteten av BacMam-teknologi. Transduktion eller till och med samtransduktion kan utföras i en mängd olika celler, inklusive neuroner och neurala stamceller (NSC) med ett enkelt protokoll som involverar att lägga till BacMam 2.0 chimärt reagens till celler, inkubera över natten och sedan visualisera transduktion med standardinställningar för GFP (grönt fluorescerande protein) och/eller RFP (rött fluorescerande protein).
LC3B-proteinet spelar en avgörande roll i autofagi. Normalt finns detta protein i cytosolen, men efter klyvning och lipidering med fosfatidyletanolamin associerar LC3B med fagoforen. Denna lokalisering kan användas som en allmän markör för autofagiska membran. P62-proteinet, även känt som sekvestosomer (SQSTM1), är ett ubitiquitinbindande protein som fungerar som en receptor för laster som är avsedda att brytas ned av det cellulära autofagiska maskineriet. När autofagi induceras, lokaliseras p62-proteinet till autofagosomer och bryts därefter ned. Omvänt, med hämning av autofagi, ackumuleras p62-proteinet i autofagosomen. Således tjänar den subcellulära lokaliseringen av en p62-fluorescerande proteinchimär som en användbar markör för induktion och inhibering av autofagi.
Dessutom, genom att kombinera den syrakänsliga GFP (dvs. Emerald GFP) med en syraokänslig RFP (dvs. TagRFP) i tandemsensorn RFP-GFP-LC3B, kan förändringen från en autofagosom (neutralt pH) till autolysosomen (med ett surt pH) visualiseras genom att avbilda den specifika förlusten av fluorescensen av GFP:n efter fluorescensen fusion. Vid induktion av autofagi, Premo Tandem Autophagy Sensor märker de punkterade autofagosomerna; dessa strukturer är positiva för både GFP och RFP. När lysosomen väl har smält, sjunker pH, vilket släcker GFP, vilket gör att autolysosomer ser röda ut. Dessutom kombinerar man Premo Autophagy Tandem Sensor med den långt röda emitteringen LysoTracker Deep Red (tillgänglig separat) möjliggör en trefärgsanalys av autofagosomal/autolysomal/lysosomal dynamik.
Varje Premo Autophagy assay kit innehåller kloroquin difosfat, som används som en negativ kontroll för att hämma autophagy.
Fördelar med att använda Premo Autofagi-analyser
•Multiplex inspirerad— kombinerar Premo Autophagy Tandem Sensor med den långt röda emitteringen LysoTracker Deep Red möjliggör en trefärgsanalys av fullständig autofagisk vägdynamik
•Mycket effektivt leveranssystem— >90 % transduktion av ett brett spektrum av däggdjurscellinjer, inklusive primära celler, stamceller och neuroner
•Snabbt och bekvämt— lägg bara till Premo Autophagy-reagens till dina celler, inkubera över natten —och avbilda eller lagra frysta, analysklara celler för senare användning
•Robust— Premo Autofagireagens är icke-replikerande i däggdjursceller, saknar observerbar cytopatisk effekt och är lämpliga för biosäkerhetsnivå (BSL) 1-protokoll
• Flera konfigurationer: — Premo Autophagy-sensorer är tillgängliga i följande chimära konfigurationer:
P36235: LC3B-GFP; kontroll LC3B (G120A)-GFP; P36236: LC3B-RFP; kontroll LC3B (G120A)-RFP; P36239: RFP-GFP-LC3B; P36240: GFP-p62; P36241: RFP-p62
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Premo Autophagy Tandem Sensor RFP-GFP-LC3B Kit |
| Kvantitet | 1 kit |
| Formatera | Provrör |
| Kit Innehåll | Autophagy Sensor RFP-GFP-LC3B och kloroquindifosfat |
| Produkttyp | Autofagi sensor |
| Kompatibla celler | Däggdjursceller |
| Excitation/Emission | TagRFP: 555/584 EmGFP: 488/509 |
| Färg | Röd-orange, grön |
| Frakt skick | Våt is |
| Produktlinje | Premo |
| Visa mer |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.