Läs mer
Molecular Probes™ Premo™ Halidsensor
Beskrivning
De Premo™ Halide Sensor är baserad på en gul fluorescerande protein (YFP) molekyl som är känslig för halidjoner. Kombinationen av YFP (Venus) biosensor med effektiv och icke-cytopatisk BacMam-leverans och uttryck ger forskarna ett mycket känsligt, robust och lättanvänt verktyg för att effektivt screena halidjonkanaler och transportmodulatorer i sina cellulära modeller. Inga specialiserade instrument behövs, eftersom sensorn fungerar på vanliga HTS-plattformar. - Cl– –kanalspecifikt —mått halogenidjonflödet i spännings- och ligandstyrda kloridkanaler och transportörer - Snabbmätning av —kloridflöde i högkapacitetsläge med mycket reproducerbara resultat - Robust tillförlitligt högt —uttryck av den ljusa och snabbt mognade Venus-sensorn ger ett utmärkt signalfönster - —Bekvämt studera kloridflödet i din cellulära modell genom effektiv och icke-cytopatisk leverans av Premo™ Halidsensor med BacMam-—teknologi - Farmakologiskt relevanta kända modulatorer visar dosberoende släckning och BacMam-leverans möjliggör analyser i primära celler. Analysen kombinerar YFP Venus-halogenidsensorn med en surrogatjon för klorid (jodid); vid stimulering av kloridkanalen eller transportören flödar jodidjoner nedför koncentrationsgradienten in i cellerna och släcker YFP-fluorescens vid bindning; mängden släckning är direkt proportionell mot jonflödet (kloridkanal eller transportöraktivitet). På grund av den ljusa Venus-fluorescensen Premo™ Halide Sensor signalfönster är utmärkt. Vi har visat nyttan och effektiviteten av Premo™ Halide Sensor som en robust och sann“ ingen tvätt” HTS kloridanalys. Premo™ Halide Sensor är färdigförpackad och redo för omedelbar användning. Den innehåller alla komponenter som krävs för cellulär leverans och uttryck. Screening kan utföras i komplett medium och utan några tvättsteg. För att koppla bort cellunderhåll och förberedelse från screening, frys helt enkelt transducerade celler och ta ut så lite som 4 timmar före skärmen. Både stabila cellinjer och humana primära celler kan framställas frysta och“ analysklar” .
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Innehåll och lagring | De Premo™ Halide Sensor är en farmakologiskt relevant sensor för funktionsstudier av ligand- och spänningsstyrda kloridkanaler. Den är baserad på en halogenidkänslig form av Venus, den ljusaste tillgängliga YFP-molekylen, som ger ett utmärkt signalfönster. Förpackad i BacMam-format är leveransen effektiv i en rad celltyper, inklusive mänskliga primära celler. Vi har visat nyttan och effektiviteten av Premo™ Halide Sensor som en robust och sann“ ingen tvätt” HTS kloridanalys. Premo™ Halide Sensor ska förvaras vid 4 °C, skyddad från ljus och levereras med en förstärkare (förvaras vid 4 °C). Vid förvaring enligt anvisningarna är produkten hållbar i 6 månader. |
| Leveranstyp | Baculovirus (BacMam System) |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Cellviabilitet och proliferation |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttyp | Halidsensor |
| Typ av färg | Proteinbaserad |
| Emission | Synlig |
| Form | Vätska |
| Visa mer |