Läs mer
Prenalterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Prenalterol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO3/c1-9(2)13-7-11(15)8-16-12-5-3-10(14)4-6-12/h3-6,9,11,13-15H,7-8H2,1-2H3/t11-/m0/s1 |
| Formel vikt | 225.1365 |