Läs mer
Prenyl Acetate, TRC
Produktkod. 30427200
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30427200 25 g
1 options
Produktkod. 30427200 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP71279025G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prenyl Acetate
CAS 1191-16-8
Molekylformel C7 H12 O2
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Acetoxy-3-methyl-2-butene, 2-Methyl-4-acetyloxy-2-butene, 3,3-Dimethylallyl Acetate, 3-Methyl-1-acetoxy-2-butene, 3-Methyl-2-buten-1-ol Acetate, 3-Methyl-2-buten-1-yl Acetate, 3-Methyl-2-butenyl Acetate, Acetic Acid 3-Methyl-2-butenyl Ester, Dimethylallyl Acetate, Isopent-2-enyl Acetate, γ,γ-Dimethylallyl Acetate
InChI formel InChI=1S/C7H12O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h4H,5H2,1-3H3
LEDER CC(=CCOC(=O)C)C
IUPAC-namn 3-methylbut-2-enyl acetate
Molekylvikt (g/mol) 128.169
Formel vikt 128.084