missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Prenylamine Lactate, Mikromol™

Produktkod. 30050262
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050262 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050262 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1000.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Prenylamine Lactate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Prenylamine Lactate
CAS 69-43-2
Analyt- eller komponentnamn Prenylamine Lactate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C24 H27 N . C3 H6 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Agozol, Angormin, Bismetin, Carditin-Same, Coredamin, Corontin, Crepasin, Daxauten, Difril, Hostaginan, Incoran, Irrorin, Lactamin, Plactamin, Prenylamine lactate, Reocorin, Roinin, Seccidin, Sedolaton, Synadrin, dl-Prenylamine lactate, Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with N-(1-methyl-2-phenylethyl)-gamma-phenylbenzenepropanamine (1:1), Lactic acid, compd. with N-(3,3-diphenylpropyl)-alpha-methylphenethylamine (1:1) (8CI), Lactic acid, compd. with N-(3,3-diphenylpropyl)-alpha-methylphenethylamine (7CI), Lactic acid, salt with N-(3,3-diphenylpropyl)-alpha-methylphenethylamine (6CI), Benzenepropanamine, N-(1-methyl-2-phenylethyl)-gamma-phenyl-, 2-hydroxypropanoate (9CI), Phenethylamine, N-(3,3-diphenylpropyl)-alpha-methyl-, lactate (8CI), N-(3,3-Diphenylpropyl)-alpha-methylphenethylamine lactate
InChI formel InChI=1S/C24H27N.C3H6O3/c1-20(19-21-11-5-2-6-12-21)25-18-17-24(22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23;1-2(4)3(5)6/h2-16,20,24-25H,17-19H2,1H3;2,4H,1H3,(H,5,6)
LEDER CC(Cc1ccccc1)NCCC(c2ccccc2)c3ccccc3.CC(O)C(=O)O
IUPAC-namn 3,3-diphenyl-N-(1-phenylpropan-2-yl)propan-1-amine;2-hydroxypropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 419.56
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 419.246 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.