Läs mer
Prenylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prenylamine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27N/c1-20(19-21-11-5-2-6-12-21)25-18-17-24(22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23/h2-16,20,24-25H,17-19H2,1H3 |
| Formel vikt | 329.2143 |
| Procent renhet | >95% |