Läs mer
SPEX™ Prep-Aid Vertrel XF
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
:
Produkttyp: Sliphjälpmedel
Beskrivning
- Förhindrar kakning och minskar kontaminering
- Avdunstar snabbt efter malning utan att lämna några rester
- Förbättrar malbarheten för nästan alla prover
- Gör slipbehållaren lättare att rengöra
- Särskilt användbart för att slipa prover som cement, sten och klinker till partikelstorlekar under 10 mikron
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sliphjälp |
| För användning med (applikation) | Slipprover |
| Förpackningsmängd | 946,35 ml flaska |