Läs mer
Cytiva Färdigpackad kolonn, HiTrap LambdaFabSelect, 1 x 5 ml
Produktkod. 15161546 Handla allt Cytiva Produkter
Produktkod. 15161546 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17548212
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LambdaFabSelect är ett affinitetskromatografimedium, designat för rening av lambda Fab-fragment, med hög bindningskapacitet, renhet och utbyte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap LambdaFabSelect, 1 x 5
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.