Läs mer
Thermo Scientific™ Preparativa HPLC-skyddskolonnhållare
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Skydda din Thermo Scientific Preparativ HPLC-kolonn från oavsiktliga partiklar som kan minska din kolonns livslängd genom att använda en skyddskolonn och skyddshållare.
Att använda förberedande skydd är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på dina förberedande kolonner. Thermo Scientific™ Preparativa skyddspelare möjliggör enkel montering och anslutning av skyddspelaren till den preparativa kolonnen.
Det är viktigt att välja lämplig preparativ skyddshållare för din storlek på preparativ HPLC-kolonn. Vi erbjuder ett urval av skyddshållarstorlekar som alla är i ett bekvämt fristående format som kräver anslutningar från LC-inloppet och -utloppet till den förberedande LC-kolonnen.
Våra preparativa skyddshållare finns i 1/16 tum eller 1/8 tum anslutningsbeslag i de större skyddsstorlekarna för att vara kompatibla med din Preparative HPLC-systemhårdvara.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Skyddshållare, fristående |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| För användning med | Preparativ vaktkolonn |
| Längd (metrisk) | 8 mm |
| Produktlinje | Thermo Scientific |
| Typ | Skyddspelare |