Läs mer
Applied Biosystems™ PrepMan™ Ultra Sample Preparation Reagens
Produktkod. 30000667 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kit
Produktkod. Kvantitet
30000667 1 kit
1 options
Produktkod. 30000667 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4318930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00 SEK
    1438.00 SEK / Paket med 1
    Save 237.00 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De PrepMan™ Ultra Sample Preparation Reagent har utvecklats för snabb framställning av DNA-mall från gramnegativa livsmedelsburna patogener för användning i PCR-amplifieringsreaktioner.
The PrepMan™ Ultra Sample Preparation Reagent was developed for the rapid preparation of DNA template from Gram-negative food-borne pathogens for use in PCR amplification reactions. These samples often have high lipid content that can inhibit PCR amplification of the template. Using a simple boil and spin protocol, PrepMan™Ultra Reagent efficiently inactivates PCR inhibitors, significantly reducing the need to repeat the template preparation step.
De PrepMan™ Ultra Sample Preparation Reagent har utvecklats för snabb framställning av DNA-mall från gramnegativa livsmedelsburna patogener för användning i PCR-amplifieringsreaktioner. Dessa prover har ofta hög lipidhalt som kan hämma PCR-amplifiering av mallen. Genom att använda ett enkelt kok- och ™centrifugeringsprotokoll inaktiverar PrepMan Ultra Reagent effektivt PCR-hämmare, vilket avsevärt minskar behovet av att upprepa mallberedningssteget.
PrepMan™ Ultrareagens har använts för att framställa en PCR-färdig mall från en mängd olika källor, inklusive bakterier, jäst, filamentösa svampar, både från en platta eller från flytande kultur, däggdjursvävnadsutstryk, mänskliga celler (buckal pinne) och däggdjurshelblod. Den resulterande mallen har använts amplifierad i alleldiskrimineringsanalyser, detektion och kvantifiering av genetiskt modifierade organismer (GMO), detektion av livsmedelspatogener, mikrobiell identifiering och typning av bakteriestammar.
•Enkelt, snabbt protokoll minskar tiden till resultat.
•Unik formulering inaktiverar PCR-hämmare, vilket ger konsekventa resultat.
•PCR-färdig mall kan framställas från ett brett utbud av provtyper.
•Prisvärd metod med lågt pris per beredning.
•Homogen lösning med minimala provhanteringskrav.
•Mikrocentrifugrörsbaserat format innebär att ingen ytterligare utrustning behövs för mallberedning.
PrepMan™ Ultrareagens är en ny formulering och är en homogen lösning som inte innehåller Chelex™ eller någon annan typ av harts eller matris.
Denna produkt är en ⁄ersättningsförbättring av PrepMan™ Provberedningsreagens, och bör rekommenderas till nuvarande och potential PrepMan™ Reagensanvändare.
Används med 3500/3500
xL genetisk analysator kapillärmatris (50 cm), 3130xL/3100 genetisk analysator kapillärmatris (36 cm), 96-brunnars plattavskiljare, AmpliTaq Gold™ PCR Master Mix, BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit, POP-6™ Polymer för 3100/3100-Avant™ Genetiska analysatorer, PrepMan™ Ultra Sample Preparation Reagens, TaqMan™ GMO Maize 35S Detection Kit, TaqMan™ GMO Soy 35S Detection Kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåll: En flaska reagens.
Förvara PrepMan Ultra Sample Preparation Reagent, vid rumstemperatur. Frys eller autoklavera inte PrepMan Ultra Sample Preparation Reagens.
Formatera Flaska
Provtyp Bakteriekultur, Mat, Svampar, Helblod
Slutlig produkttyp Genomiskt DNA, bakteriellt DNA
För användning med (applikation) Realtidskvantitativ PCR (qPCR), sekvensering, PCR
Antal reaktioner 200 förberedelser
Produktlinje PrepMan
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Rumstemperatur
Systemtyp MicroSEQ™ ID
Testtid 15 min