Läs mer
Bel Art™ PrepSafe™ Mikrocentrifugrör Mini flytande stativ
Produktkod. 15570002 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Fuchsia
Natural
Naturlig
Neon Yellow
Turkos knapp
Turquoise
Inkluderar:
No Attachment
Vortexande tillbehör
Vortexing Attachment
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15570002
Brand: Bel Art™ F187420124
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Immobiliseringsflikar skyddar rören från att öppnas när de är under tryck, nedsänkta eller välta
  • Rymmer upp till tolv 1,5 mL eller 2,0 mL mikrocentrifugrör på numrerade platser
  • Upphöjt handtag för enkel lyft utan att skaka prover
  • Stabila fötter håller ställningar upprätt på bänken
  • Använd i vattenbad, is eller på bänkskivan
  • 95 mm ytterdiameter passar de flesta 1000 ml bägare
  • Finns med eller utan virvelfäste i en mängd olika färger
  • Polypropenkonstruktionen är ångautoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
  • Löstagbart virveltillbehör finns separat (fabriknr. F187420140)
Specifikationer
Inkluderar Vortexande tillbehör
Produkttyp Mikrocentrifugrörstativ
Array 1 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Naturlig
Håller Mikrorör (1,5 till 2 ml)
Material Polypropen
Positioner 12
Form Rund
Hyllor Ingen
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 1000mL bägare, vattenbad
Kvantitet 10/Cs.
Längd (metrisk) 94 mm
Bredd (metrisk) 94 mm
Höjd (metrisk) 79 mm