Läs mer
Bel Art™ PrepSafe™ Mikrocentrifugrör Mini flytande stativ
Produktkod. 15580002 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Fuchsia
Natural
Naturlig
Neon Yellow
Turkos knapp
Turquoise
Inkluderar:
No Attachment
Vortexande tillbehör
Vortexing Attachment
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15580002
Brand: Bel Art™ F187420125
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Immobiliseringsflikar skyddar rören från att öppnas när de är under tryck, nedsänkta eller välta
  • Rymmer upp till tolv 1,5 mL eller 2,0 mL mikrocentrifugrör på numrerade platser
  • Upphöjt handtag för enkel lyft utan att skaka prover
  • Stabila fötter håller ställningar upprätt på bänken
  • Använd i vattenbad, is eller på bänkskivan
  • 95 mm ytterdiameter passar de flesta 1000 ml bägare
  • Finns med eller utan virvelfäste i en mängd olika färger
  • Polypropenkonstruktionen är ångautoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
  • Löstagbart virveltillbehör finns separat (fabriknr. F187420140)
Specifikationer
Inkluderar Vortexande tillbehör
Produkttyp Mikrocentrifugrörstativ
Array 1 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Turkos knapp
Håller Mikrorör (1,5 till 2 ml)
Material Polypropen
Positioner 12
Form Rund
Hyllor Ingen
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 1000mL bägare, vattenbad
Kvantitet 10/Cs.
Längd (metrisk) 94 mm
Bredd (metrisk) 94 mm
Höjd (metrisk) 79 mm