Läs mer
Bel Art™ PrepSafe™ Mikrocentrifugrör Mini flytande stativ
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Fuchsia
Natural
Naturlig
Neon Yellow
Turkos knapp
Turquoise
Inkluderar:
No Attachment
Vortexande tillbehör
Vortexing Attachment
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Immobiliseringsflikar skyddar rören från att öppnas när de är under tryck, nedsänkta eller välta
- Holds up to twelve 1.5mL or 2.0mL microcentrifuge tubes in numbered locations
- Raised handle for easy lifting without agitating samples
- Stable feet keep racks upright on the bench
- Use in water baths, ice or on the benchtop
- 95mm outer diameter fits most 1000mL beakers
- Available with or without vortexing attachment in a variety of colors
- Polypropylene construction is steam autoclavable at 121°C (250°F)
- Removable vortexing attachment available separately (Mfr. No. F187420140)
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Vortexing Attachment |
| Produkttyp | Microcentrifuge Tube Rack |
| Array | 1 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Färg | Fuchsia |
| Håller | Microtubes (1.5 to 2 mL) |
| Material | Polypropylene |
| Positioner | 12 |
| Form | Round |
| Hyllor | None |
| Visa mer |