Läs mer
Bel Art™ PrepSafe™ Mikrocentrifugrör Mini flytande stativ
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Fuchsia
Natural
Naturlig
Neon Yellow
Turkos knapp
Turquoise
Inkluderar:
No Attachment
Vortexande tillbehör
Vortexing Attachment
Förpackningsstorlek
Varje
Beskrivelse
Immobiliseringsflikar skyddar rören från att öppnas när de är under tryck, nedsänkta eller välta
- Holds up to twelve 1.5mL or 2.0mL microcentrifuge tubes in numbered locations
- Raised handle for easy lifting without agitating samples
- Stable feet keep racks upright on the bench
- Use in water baths, ice or on the benchtop
- 95mm outer diameter fits most 1000mL beakers
- Available with or without vortexing attachment in a variety of colors
- Polypropylene construction is steam autoclavable at 121°C (250°F)
- Removable vortexing attachment available separately (Mfr. No. F187420140)
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderar | Vortexing Attachment |
| Produkttyp | Microcentrifuge Tube Rack |
| Array | 1 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Färg | Neon Yellow |
| Håller | Microtubes (1.5 to 2 mL) |
| Material | Polypropylene |
| Positioner | 12 |
| Form | Round |
| Hyllor | None |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion