Läs mer
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ 1-2-3 Mycoplasma nukleinsyraextraktionssats
Produktkod. 30000684 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
100 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
30000684 100 reaktioner
1 options
Produktkod. 30000684
Brand: Applied Biosystems™ 4443789
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
De Applied Biosystems PrepSEQ 1-2-3 Nucleic Acid Extraction Kit extraherar snabbt Mycoplasma genomiskt DNA från 100μ L provvolymer av forskningscellinjer, stamcellinjer och cell- och vävnadsterapiprover.
De Applied Biosystems PrepSEQ 1-2-3 Nucleic Acid Extraction Kit extraherar snabbt Mycoplasma genomiskt DNA från 100μ L provvolymer av forskningscellinjer, stamcellinjer och cell- och vävnadsterapiprover. I PrepSEQ 1-2-3 kit-protokollet återvinner en snabb procedur DNA från det totala lysatet av testprovet med hjälp av magnetisk pärlbaserad teknologi. PrepSEQ 1-2-3 kit är optimerat för användning med MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit.
Funktioner i PrepSEQ 1-2-3 Nucleic Acid Extraction Kit inkluderar:
  • Hög återvinning av genomiskt DNA från Mycoplasma från cellodlingsprover från däggdjur
  • Snabbt och lättanvänt protokoll med resultat på under 2 timmar
  • Kompatibel med MycoSEQ Mycoplasma Detektionsanalys
  • Protokoll tillgängligt för automatiserad provberedning
Hög DNA-återvinning provberedning
Optimerad för användning med MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit, PrepSEQ 1-2-3 Nucleic Acid Extraction Kit använder proprietär magnetisk pärlbaserad separationsteknik för att extrahera Mycoplasma DNA från däggdjurscellinjer. PrepSEQ 1-2-3 kit extraherar Mycoplasma genomiskt DNA från forskningscellinjer, stamcellinjer och cell- och vävnadsterapiprover med hög effektivitet.
Protokollet rekommenderas för användning med en startprovvolym på 100μ L med en maximal celldensitet på 106 celler. PrepSEQ 1-2-3-kitet tillhandahåller en lättanvänd procedur som består av 1) RNase-behandling, 2) proteinasbehandling och 3) DNA-extraktion med hjälp av magnetisk pärlteknologi (figur nedan).
Satsen isolerar Mycoplasma genomiskt DNA med hög känslighet från totallysatet av testprovet. PrepSEQ 1-2-3-satsen och MycoSEQ kit möjliggör rutinmässig screening av högvärdiga cellinjer med hjälp av ett enkelt, snabbt och känsligt protokoll. Bilden nedan visar hur ett prov som spetsats med låga nivåer av Mycoplasma bovoculi DNA befanns negativt för Mycoplasma-kontamination med hjälp av ett kommersiellt framställt kit. När PrepSEQ 1-2-3-satsen och MycoSeq-satsen användes gjordes det korrekta positiva samtalet för Mycoplasma-kontamination.
Specifikationer
Innehåll och lagring Inkluderar buffertar, magnetiska pärlor och enzymer för DNA-extraktion för Mycoplasma DNA-extraktion
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
skala Mini
Provtyp Cellkultursupernatanter
Slutlig produkttyp Genomiskt DNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Antal reaktioner 100 reaktioner
Produktlinje PrepSEQ
Kvantitet 100 reaktioner
Provvolym 100μ L
Målorganismklass Mycoplasma spp.
Testtid 2 hr.