Läs mer
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ 1-2-3 nukleinsyraextraktionssats
Produktkod. 30000691 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
100 förberedelser
Produktkod. Kvantitet
30000691 100 förberedelser
1 options
Produktkod. 30000691
Brand: Applied Biosystems™ 4452222
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
PrepSEQ 1-2-3 Nucleic Acid Extraction Kit använder magnetisk partikelbaserad separationsteknik för att extrahera DNA från Mycoplasma-celler eller Mouse Minute Virus (MMV) isolerat från en mängd olika utgångsmaterial.
PrepSEQ 1-2-3 Nucleic Acid Extraction Kit använder magnetisk partikelbaserad separationsteknik för att extrahera DNA från Mycoplasma-celler eller Mouse Minute Virus (MMV) isolerat från en mängd olika utgångsmaterial, såsom infekterade cellkulturer eller Mycoplasma-vätskekulturer.
Med hjälp av detta kit förbereds lysatprover innan mål-DNA extraheras. För prover som innehåller Mycoplasma innehåller lysaten Mycoplasma DNA från de fria organismerna i odlingsmediet och från organismer som frigörs från de infekterade värdcellerna.
Specifikationer
Innehåll och lagring •PrepSEQ Proteinas K (förvaras vid -°15 C °till -25 C)
• RNASE Cocktail (-°15 C °till -25 C)
• PrepSEQ Extraction Kit inklusive lysbuffert, Proteinas K-buffert, bindningslösning, tvätt- och elueringsbuffertar (rumstemperatur)
• PrepSEQ magnetiska pärlor (rumstemperatur)
Formatera Sats
Isoleringsteknik Magnetisk pärla
Provtyp Cellkultursupernatanter
Slutlig produkttyp Genomiskt DNA, viralt DNA, bakteriellt DNA
För användning med (applikation) Detektion av kontaminering av cellkultur
Produktlinje PrepSEQ
Kvantitet 100 förberedelser
Mål Genomiskt DNA
Målorganismklass Mouse Minute Virus (MMV), Mycoplasma spp., Vesivirus