Läs mer
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Elueringsbuffert
Produktkod. 30000688 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
25 ml
Produktkod. Kvantitet
30000688 25 ml
1 options
Produktkod. 30000688 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4400784C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
PrepSEQ Elution Buffer, en komponent i PrepSEQ Nucleic Acid Extraction Kit, erbjuds separat här för de kitanvändare som behöver ytterligare elueringsbuffert.
PrepSEQ Elution Buffer, en komponent i PrepSEQ Nucleic Acid Extraction Kit (kat. nr. 4413686), erbjuds separat här för de kitanvändare som behöver ytterligare elueringsbuffert. Som med andra produkter i Pharma Analytics Sample Preparation produktlinje, PrepSEQ Elution Buffer:
  • Stöds helt av våra globala tillverknings- och distributionscenter
  • Har ett analyscertifikat tillgängligt
  • Har en hållbarhet på upp till 12 månader
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Elueringsbuffert
Fysisk form Vätska
Kvantitet 25 ml